Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA, Standard Purity
Code produit 15501064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
5nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15501064 5 nmol 5nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15501064 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4404004
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
siARN Custom Silencer™, pureté standard
RNA interference (RNAi) is the best way to effectively knock down gene expression to study protein function in a wide range of cell types. Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. (Les oligonucléotides séchés sont expédiés à température ambiante.) Matériel supplémentaire : 1,75 ml d’eau sans nucléase
Description siARN adaptés, 5 nmol Pureté standard, les RNAi sont la meilleure manière de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist pour concevoir et commander un siARN personnalisé.
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
Gamme de produits Silencer, Ambion
Type de produit ARNsi adaptés
Pureté Étalon
Quantité 5 nmol