Description
Les essais du nombre de copies de Custom et de Custom Plus TaqMan™ permettent la génération de résultats spécifiques, reproductibles et faciles à interpréter. Ils conviennent aux études de validation et aux grands écrans d’échantillons et offrent une approche ciblée flexible pour l’analyse du nombre de copies.
Spécification
Spécification
| Concentration | 60X |
| Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Tube |
| Méthode PCR | qPCR |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Test du nombre de copies TaqMan™ |
| Quantité | 360 μl |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |