Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay
Code produit 15561444 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
360 μl
750 μl
967 μl
Conditionnement:
360µL
750µL
967µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15561444 967 μl 967µL
15541444 360 μl 360µL
15551444 750 μl 750µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15561444 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4400296
Test du nombre de copies TaqMan™
Les essais du nombre de copies de Custom et de Custom Plus TaqMan™ permettent la génération de résultats spécifiques, reproductibles et faciles à interpréter. Ils conviennent aux études de validation et aux grands écrans d’échantillons et offrent une approche ciblée flexible pour l’analyse du nombre de copies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 60X
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Rapide
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Test du nombre de copies TaqMan™
Quantité 967 μl
Conditions d’expédition Température ambiante
Fidélité (par rapport à Taq) 60 X
Nbre de réactions 2900 reactions
Volume 967 μl