Learn More
Applied Biosystems™ Dosage personnalisé d’expression génétique TaqMan™, FAM
Code produit 15551034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
L (2900 reactions), Made to Order
M (750 reactions), Made to Order
S (360 reactions), Made to Order
Marqueur ou colorant:
ABY
Cy5
FAM
JUN
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
60 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Marqueur ou colorant Conditionnement
15551034 L (2900 reactions), Made to Order FAM 60 pièces
15399745 S (360 reactions), Made to Order FAM 1 pièce
15576590 M (750 reactions), Made to Order FAM 20 pièces
32045171 S (360 reactions), Made to Order FAM 1 pièce
32044408 M (750 reactions), Made to Order FAM 1 pièce
32045006 L (2900 reactions), Made to Order FAM 1 pièce
32045585 S (360 reactions), Made to Order ABY 1 pièce
32044538 M (750 reactions), Made to Order ABY 1 pièce
32226491 L (2900 reactions), Made to Order ABY 1 pièce
32044619 S (360 reactions), Made to Order JUN 1 pièce
32044392 M (750 reactions), Made to Order JUN 1 pièce
32226492 L (2900 reactions), Made to Order JUN 1 pièce
32044335 S (360 reactions), Made to Order Cy5 1 pièce
32044702 M (750 reactions), Made to Order Cy5 1 pièce
32226555 L (2900 reactions), Made to Order Cy5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15551034 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4332079
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La version personnalisée des dosages TaqMan de nucléase en temps réel de PCR 5' préconçus pour la quantification relative de l’expression d’ARN
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. The Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM, VIC, ABY, JUN, and Cyanine 5) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Les dosages d’expression TaqMan™ personnalisés sont la version personnalisée de nos dosages TaqMan™ de nucléase en temps réel de PCR 5’ préconçus pour la quantification relative de l’expression d’ARN. Fournissez-nous une séquence cible ou soumettez des séquences d’amorces/sondes de votre propre conception à l’aide de notre outil de conception de dosages personnalisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 60X
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Expression génétique personnalisée TaqMan
Quantité L (2900 reactions), Made to Order
Conditions d’expédition Température ambiante
Nbre de réactions 2900 reactions, made to order