Learn More
Applied Biosystems™ Dosage personnalisé d’expression génétique TaqMan™, VIC
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Description
Les tests d’expression génique TaqMan personnalisés Applied Biosystems, VIC, sont la version personnalisée de nos tests TaqMan prédéfinis pour la PCR quantitative en temps réel.Les dosages personnalisés d’expression génétique TaqMan comprennent une paire d’amorces PCR non marquées et une sonde TaqMan avec une étiquette de colorant (VIC) sur l’extrémité 5’ et un liant au sillon mineur (MGB) et un extincteur non fluorescent (NFQ) sur l’extrémité 3’.
Caractéristiques :
•Utilisation facile—ajouter simplement l’ADNc et le Master Mix et lancer le qPCR—aucune courbe de fusion requise
•Spécifiques—Les dosages TaqMan utilisent des sondes propriétaires contenant du MGB qui peuvent être jusqu’à 15 bases plus courtes que les sondes non MGB, ce qui améliore la spécificité du test
•Sensibles—Les dosages TaqMan sont la solution idéale pour évaluer les cibles à faibles niveaux d’expression ou faible abondance
•Précision—Identifier les petits changements de concentration avec une précision de quantification élevée
•Chimie TaqMan qPCR de référence—Les tests TaqMan s’appuient sur l’éventail de conception de tests bioinformatiques de Thermo Fisher Scientific pour aider à garantir une spécificité élevée et une réactivité croisée minimale, même pour les variants géniques avec une homologie de séquence élevée
•Idéal pour le multiplexage—Combiner un test marqué FAM et un test marqué VIC pour créer un test duplex pour deux gènes cibles différents dans le même puits de qPCR
•Séquences fournies— avec chaque expression génique TaqMan personnalisée que vous concevez et commandez
Délai d’expédition approximatif
Sur commande :4 à 6 jours en Amérique du Nord, 6 à 10 jours en Europe
Les dosages d’expression génétique TaqMan sont la norme de référence dans les études d’expression génétique PCR en temps réel, reposant sur plus de 20 ans d’expérience.Chaque dosage comprend des amorces cibles et une sonde spécifique à la séquence, optimisées pour obtenir les meilleures performances fonctionnelles.Aucune conception, optimisation ou analyse de courbe de fusion supplémentaire n’est nécessaire.Disponibles dans de nombreux formats et espèces, de nouvelles conceptions de dosages sont constamment ajoutées pour vous aider à répondre à tous vos besoins en recherche.Les dosages TaqMan ont été cités dans plus de 40 000 publications et sont couverts par plus de 350 brevets.
Spécification
Spécification
| Concentration | 20X |
| Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange de dosage pré-formulé 20 x (tailles S et M) ou 60 x (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Conserver (entre -15°C et -25°C. ) |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Amorce | PCR marquée |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Dosage d’expression génétique |
| Quantité | 360 réactions |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Nbre de réactions | 360 reactions |