Learn More
Applied Biosystems™ Dosage personnalisé d’expression génétique TaqMan™, VIC
GREENER_CHOICE
Code produit 15839854 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2900 réactions
360 réactions
750 réactions
Conditionnement:
2900 réactions
360 réactions
750 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15839854 2900 réactions 2900 réactions
15819854 360 réactions 360 réactions
15829854 750 réactions 750 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15839854 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4448510
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tests d’expression génique TaqMan personnalisés Applied Biosystems, VIC, sont la version personnalisée de nos tests TaqMan prédéfinis pour la PCR quantitative en temps réel.
Les tests d’expression génique TaqMan personnalisés Applied Biosystems, VIC, sont la version personnalisée de nos tests TaqMan prédéfinis pour la PCR quantitative en temps réel.Les dosages personnalisés d’expression génétique TaqMan comprennent une paire d’amorces PCR non marquées et une sonde TaqMan avec une étiquette de colorant (VIC) sur l’extrémité 5’ et un liant au sillon mineur (MGB) et un extincteur non fluorescent (NFQ) sur l’extrémité 3’.
Caractéristiques :
Utilisation facile—ajouter simplement l’ADNc et le Master Mix et lancer le qPCR—aucune courbe de fusion requise
Spécifiques—Les dosages TaqMan utilisent des sondes propriétaires contenant du MGB qui peuvent être jusqu’à 15 bases plus courtes que les sondes non MGB, ce qui améliore la spécificité du test
Sensibles—Les dosages TaqMan sont la solution idéale pour évaluer les cibles à faibles niveaux d’expression ou faible abondance
Précision—Identifier les petits changements de concentration avec une précision de quantification élevée
Chimie TaqMan qPCR de référence—Les tests TaqMan s’appuient sur l’éventail de conception de tests bioinformatiques de Thermo Fisher Scientific pour aider à garantir une spécificité élevée et une réactivité croisée minimale, même pour les variants géniques avec une homologie de séquence élevée
Idéal pour le multiplexage—Combiner un test marqué FAM et un test marqué VIC pour créer un test duplex pour deux gènes cibles différents dans le même puits de qPCR
Séquences fournies— avec chaque expression génique TaqMan personnalisée que vous concevez et commandez
Délai d’expédition approximatif
Sur commande :4 à 6 jours en Amérique du Nord, 6 à 10 jours en Europe
Les dosages d’expression génétique TaqMan sont la norme de référence dans les études d’expression génétique PCR en temps réel, reposant sur plus de 20 ans d’expérience.Chaque dosage comprend des amorces cibles et une sonde spécifique à la séquence, optimisées pour obtenir les meilleures performances fonctionnelles.Aucune conception, optimisation ou analyse de courbe de fusion supplémentaire n’est nécessaire.Disponibles dans de nombreux formats et espèces, de nouvelles conceptions de dosages sont constamment ajoutées pour vous aider à répondre à tous vos besoins en recherche.Les dosages TaqMan ont été cités dans plus de 40 000 publications et sont couverts par plus de 350 brevets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 60X
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange de dosage pré-formulé 20 x (tailles S et M) ou 60 x (taille L) (1 sonde et 2 amorces).
Conserver (entre -15°C et -25°C.
)
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Amorce PCR marquée
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Dosage d’expression génétique
Quantité 2900 réactions
Conditions d’expédition Température ambiante
Nbre de réactions 2900 reactions