Learn More
Applied Biosystems™ Lot de préamp sur mesure TaqMan™
Code produit 15362172 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15362172 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15362172 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4441856
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Lot de préamp sur mesure TaqMan™
Les conceptions d’array micro-ARN personnalisées peuvent contenir 12 à 380 dosages et 1 à 8 échantillons sur chaque conception d’array. Dix formats sont proposés, disponibles uniquement avec la conception de cartes microfluidiques. Utilisez des pools PreA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Lot de préamp sur mesure TaqMan™, 1ml, Les conceptions d’array micro-ARN personnalisées peuvent contenir 12 à 380 dosages et 1 à 8 échantillons sur chaque conception d’array.
Quantité 1 ml