Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe
Code produit 12005030 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modification de l’amorce de 5’:
ABY
Cyanine 5
FAM, NED, TET, CIV
FAM, NED, TET, VIC
JUN
Quantité:
20,000 pmol
20,000 pmol Scale
50,000 pmol
50,000 pmol Scale
6,000 pmol
Échelle de 6 000 pmol
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
50000pmol
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modification de l’amorce de 5’ Quantité missing translation for 'unitSize'
12005030 FAM, NED, TET, CIV Échelle de 6 000 pmol 1 pièce
30564901 ABY 6,000 pmol 1 pièce
30564944 ABY 20,000 pmol 1 pièce
30565004 ABY 50,000 pmol 1 pièce
30564902 JUN 6,000 pmol 1 pièce
30565020 JUN 20,000 pmol 1 pièce
30565217 JUN 50,000 pmol 1 pièce
30565243 Cyanine 5 6,000 pmol 1 pièce
30565016 Cyanine 5 20,000 pmol 1 pièce
30565238 Cyanine 5 50,000 pmol 1 pièce
15502423 FAM, NED, TET, VIC 50,000 pmol Scale 50000pmol
13243744 FAM, NED, TET, VIC 20,000 pmol Scale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12005030 missing translation for 'mfr' Applied Biosystems™ missing translation for 'supplierNo' 4316034
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dosages TaqMan™ personnalisés
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Les sondes TaqMan™ personnalisées sont des amorces à double marquage adaptées à toute application PCR en temps réel. Ils intègrent un colorant rapporteur 5‘ et un broyeur /agent de liaison au sillon mineur (MGB) 3’ non fluorescent. Choisissez parmi les options de rapporteurs suivantes : FAM™, VIC™, TET™ et NED™. Les sondes sont purifiées par HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Modification de l’amorce de 3’ MGB-NFQ
Modification de l’amorce de 5’ FAM, NED, TET, CIV
Forme Liquide
Format Tube
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Modification interne de la sonde Néant
Marqueur ou colorant FAM, VIC, NED, TET
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Sonde TaqMan
Méthode de purification HPLC
Pureté ou qualité HPLC
Quantité Échelle de 6 000 pmol
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.