Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe
GREENER_CHOICE
Code produit 13243744 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modification de l’amorce de 5’:
FAM, NED, TET, CIV
FAM, NED, TET, VIC
Quantité:
20,000 pmol Scale
50,000 pmol Scale
Échelle de 6 000 pmol
Conditionnement:
1 pièce
50000pmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modification de l’amorce de 5’ Quantité unitSize
13243744 FAM, NED, TET, VIC 20,000 pmol Scale 1 pièce
12005030 FAM, NED, TET, CIV Échelle de 6 000 pmol 1 pièce
15502423 FAM, NED, TET, VIC 50,000 pmol Scale 50000pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13243744 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4316033
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dosages TaqMan™ personnalisés
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Les sondes TaqMan™ personnalisées sont des amorces à double marquage adaptées à toute application PCR en temps réel. Ils intègrent un colorant rapporteur 5‘ et un broyeur /agent de liaison au sillon mineur (MGB) 3’ non fluorescent. Choisissez parmi les options de rapporteurs suivantes : FAM™, VIC™, TET™ et NED™. Les sondes sont purifiées par HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modification de l’amorce de 3’ MGB-NFQ
Modification de l’amorce de 5’ FAM, NED, TET, VIC
Contenu et stockage 1 tube contenant une sonde à double étiquette en solution.
Conserver entre -15°C et -25°C.
Forme Liquide
Format Tube
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Modification interne de la sonde Néant
Marqueur ou colorant FAM, VIC, NED, TET
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Sonde TaqMan
Méthode de purification HPLC
Pureté ou qualité HPLC
Quantité 20,000 pmol Scale
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (application) Real Time PCR (qPCR)