Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Probe
GREENER_CHOICE
Code produit 12688323
Change view
Click to view available options
Quantité:
20,000 pmol
50,000 pmol
6,000 pmol
Type de produit:
TAMRA Probe
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit unitSize
12688323 20,000 pmol TAMRA Probe 1 pièce
10368785 50,000 pmol TAMRA Probe 1 pièce
11529436 6,000 pmol TAMRA Probe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12688323 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 450024
Dosages TaqMan™ personnalisés
Custom TaqMan™ probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR applicaton. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' TAMRA™ nonfluorescent quencher. Choose among FAM™, VIC™, ABY™, and JUN™ as 3' reporters. Probes are HPLC-purified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modification de l’amorce de 3’ TAMRA
Modification de l’amorce de 5’ FAM, TET, VIC
Contenu et stockage 1 tube containing a dual-labeled probe in solution or dried down.
Store at -15°C to -25°C
Forme Liquid or Dried Down
Format Tube
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Modification interne de la sonde Néant
Gamme de produits TaqMan
Type de produit TAMRA Probe
Méthode de purification HPLC
Pureté ou qualité HPLC
Quantité 20,000 pmol
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (application) Real Time PCR (qPCR)