Description
Les petits échantillons d’ARN TaqMan™ personnalisés des dosages PCR en temps réel TaqMan™ pour l’analyse de toute petite molécule d’ARN. Les nouvelles adaptations de la conception du dosage TaqMan™ développée pour l’étude des miARN sont idéales pour l’analyse de tout petit acide nucléique de moins de 200 bases de long.
Specifications
Specifications
| Concentration | 20X (Assay), 5X (RT Primer) |
| Contenu et stockage | • 1 tube contenant une amorce RT à une concentration de 5X (tailles XS et S), 20X (taille M) ou 60X (taille L) • 1 contenant un mélange de 20X (tailles XS, S et M) ou 60X (taille L) dosage préformulé (1 sonde et 2 amorces). Conserver à -15 à -25°C. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Quantité | XS (25 RT/75 PCR reactions), made to order |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Gene Expression |
| Nbre de réactions | 25 reactions (PCR), 75 reactions (RT-PCR) |