Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assays
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Deux amorces pour PCR non marquées : sens et antisens (amorces à concentration finale de 900 nM) ; 1 colorant VIC :La sonde marquée au MGB détecte la séquence d’allèle 1 (sondes à concentration finale de 200nM) ; 1 colorant 6FAM :La sonde marquée MGB détecte 2 séquences Allele (sondes à concentration finale de 200 nM)
Créez des dosages en soumettant des séquences cibles confidentielles sur la ligne de conception des dosages sécurisés d’Applied Biosystems à l’aide de l’outil de conception de dosages TaqMan personnalisé. Cette ligne a généré des millions de conceptions de dosages en utilisant des règles heuristiques déduites des données de performance de dosage et de fabrication. Ces dosages utilisent des sondes (MGB) de liaison au sillon mineur TaqMan pour offrir une distinction allélique supérieure, des rapports signal-bruit améliorés et une flexibilité de conception. Tous les dosages de génotypage de SNP humain sont testés fonctionnellement sur 20 échantillons d’ADN uniques afin d’assurer l’amplification des dosages et le regroupement des échantillons. Ces dosages personnalisés sont conçus, synthétisés, formulés, optimisés et testés pour le contrôle de la qualité. Ils sont parfaits pour les applications de génotypage, notamment la sélection, l’association, la région candidate, le gène candidat ou les études de cartographie fine.
Custom TaqMan SNP Genotyping Assays can be easily designed at no extra charge by submitting target sequences confidentially to our secure Custom Assay Design Tool.
Benefits:
- Proven—gold-standard TaqMan chemistry and robust assay designs deliver accurate, reproducible, and reliable results
- Easy—convenient single-tube format and simple workflow provide an easy path to trusted results; no optimization required
- Flexible—obtain assay designs for any SNP in the human genome using our secure Custom Assay Design Tool, at no extra charge
- Tested—all custom human assays (VIC/FAM SKUs only) are subjected to a functional test on 20 unique DNA samples. Assays ordered with non-human or Cyanine 5/ABY SKUs are not functionally tested.
- Multiplexing ready—TaqMan assays are now available with with VIC/FAM or Cyanine 5/ABY formats to support simultaneous detection of two sets of SNPs (two pairs of alleles).
Approximate ship time
4–6 days in North America and 6–10 days in Europe (VIC/FAM); 4-10 days in North America, 6-14 days in Europe (Cyanine 5/ABY)
The free Custom Assay Design Tool can generate assays for the detection of SNPs, MNPs, and indels of up to six bases. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested.
TaqMan SNP Genotyping Assays require only three reaction components for PCR: purified genomic DNA (1–20 ng), the assay solution, and TaqMan Genotyping Master Mix (singleplex) or TaqPath ProAmp Master Mix (multiplex) (sold separately).
All assay designs are the product of our industry-leading bioinformatics pipeline, optimized over the course of more than a decade by leveraging manufacturing and assay performance data. TaqMan Assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Recommended master mix (sold separately): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355) or TaqPath ProAmp Master Mix (Cat. No. A30865)
Spécification
Spécification
| Concentration | 40X |
| Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange 40X (tailles S et M) ou 80X (taille L) de dosage préformulé (2 sondes et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler** If a thermal cycler is used for PCR amplification, the optional pre-read and the post-read must be performed separately on a real-time PCR system in order to detect and record fluorescent signals. |
| Nbre de réactions | 1 500 (384 puits) ; 300 (96 puits) |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Génotypage TaqMan personnalisé |
| Quantité | S (300 reactions), Made to Order |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’échantillon | Non humain |