Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, non-human
Code produit 15541034 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
L (2 400 réactions), fabriqué sur commande
M (1 000 réactions), fabriqué sur commande
S (300 réactions), fabriqué sur commande
Conditionnement:
1 pièce
40 pièces
80 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15541034 L (2 400 réactions), fabriqué sur commande 80 pièces
13435096 S (300 réactions), fabriqué sur commande 1 pièce
15531034 M (1 000 réactions), fabriqué sur commande 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15541034 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4332076
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissent une technologie hautement flexible pour la détection des polymorphismes dans n’importe quel génome
Créez des dosages en soumettant des séquences cibles confidentielles sur la ligne de conception des dosages sécurisés d’Applied Biosystems à l’aide de l’outil de conception de dosages TaqMan personnalisé. Cette ligne a généré des millions de conceptions de dosages en utilisant des règles heuristiques déduites des données de performance de dosage et de fabrication. Ces dosages utilisent des sondes (MGB) de liaison au sillon mineur TaqMan pour offrir une distinction allélique supérieure, des rapports signal-bruit améliorés et une flexibilité de conception. Tous les dosages de génotypage de SNP humain sont testés fonctionnellement sur 20 échantillons d’ADN uniques afin d’assurer l’amplification des dosages et le regroupement des échantillons. Ces dosages personnalisés sont conçus, synthétisés, formulés, optimisés et testés pour le contrôle de la qualité. Ils sont parfaits pour les applications de génotypage, notamment la sélection, l’association, la région candidate, le gène candidat ou les études de cartographie fine.
Custom TaqMan SNP Genotyping Assays can be easily designed at no extra charge by submitting target sequences confidentially to our secure Custom Assay Design Tool. The tool can generate assay designs targeting any SNP in any organism, offering maximum flexibility to meet your research needs.
Benefits:
  • Proven—gold-standard TaqMan chemistry and robust assay designs deliver accurate, reproducible, and reliable results
  • Easy—convenient single-tube format and simple workflow provide an easy path to trusted results; no optimization required
  • Flexible—obtain assay designs for any SNP in any organism using our secure Custom Assay Design Tool, at no extra charge
  • Tested—all custom assays are quality-control tested for synthesis accuracy and formulation completeness
Approximate ship time
4–6 days in North America and 6–10 days in Europe
The free Custom Assay Design Tool can generate assays for the detection of SNPs, MNPs, and indels of up to six bases. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested.
TaqMan SNP Genotyping Assays require only three reaction components for PCR: purified genomic DNA (1–20 ng), the assay solution, and TaqMan Genotyping Master Mix (or another compatible master mix) (sold separately).
All assay designs are the product of our industry-leading bioinformatics pipeline, optimized over the course of more than a decade by leveraging manufacturing and assay performance data. TaqMan Assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Recommended master mix (sold separately): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 80X
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange 40X (tailles S et M) ou 80X (taille L) de dosage préformulé (2 sondes et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler** If a thermal cycler is used for PCR amplification, the optional pre-read and the post-read must be performed separately on a real-time PCR system in order to detect and record fluorescent signals.
Nbre de réactions 12,000 (384-well), 2400 (96-well)
Gamme de produits TaqMan
Quantité L (2 400 réactions), fabriqué sur commande
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’échantillon Non humain