Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assays
Code produit 32226596 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’échantillon:
Human or Non-human
Non humain
Quantité:
1000 Reactions, Made to Order
2400 Reactions, Made to Order
300 Reactions, Made to Order
L (2400 reactions), Made to Order
M (1000 reactions), Made to Order
S (300 reactions), Made to Order
Conditionnement:
1 pièce
40 pièces
80 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’échantillon Quantité Conditionnement
32226596 Human or Non-human 2400 Reactions, Made to Order 1 pièce
13435096 Non humain S (300 reactions), Made to Order 1 pièce
15531034 Non humain M (1000 reactions), Made to Order 40 pièces
15541034 Non humain L (2400 reactions), Made to Order 80 pièces
32226515 Human or Non-human 300 Reactions, Made to Order 1 pièce
32226521 Human or Non-human 1000 Reactions, Made to Order 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 32226596 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A80739
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Fournissent une technologie hautement flexible pour la détection des polymorphismes dans n’importe quel génome
Créez des dosages en soumettant des séquences cibles confidentielles sur la ligne de conception des dosages sécurisés d’Applied Biosystems à l’aide de l’outil de conception de dosages TaqMan personnalisé. Cette ligne a généré des millions de conceptions de dosages en utilisant des règles heuristiques déduites des données de performance de dosage et de fabrication. Ces dosages utilisent des sondes (MGB) de liaison au sillon mineur TaqMan pour offrir une distinction allélique supérieure, des rapports signal-bruit améliorés et une flexibilité de conception. Tous les dosages de génotypage de SNP humain sont testés fonctionnellement sur 20 échantillons d’ADN uniques afin d’assurer l’amplification des dosages et le regroupement des échantillons. Ces dosages personnalisés sont conçus, synthétisés, formulés, optimisés et testés pour le contrôle de la qualité. Ils sont parfaits pour les applications de génotypage, notamment la sélection, l’association, la région candidate, le gène candidat ou les études de cartographie fine.
Custom TaqMan SNP Genotyping Assays can be easily designed at no extra charge by submitting target sequences confidentially to our secure Custom Assay Design Tool.
Benefits:
  • Proven—gold-standard TaqMan chemistry and robust assay designs deliver accurate, reproducible, and reliable results
  • Easy—convenient single-tube format and simple workflow provide an easy path to trusted results; no optimization required
  • Flexible—obtain assay designs for any SNP in the human genome using our secure Custom Assay Design Tool, at no extra charge
  • Tested—all custom human assays (VIC/FAM SKUs only) are subjected to a functional test on 20 unique DNA samples. Assays ordered with non-human or Cyanine 5/ABY SKUs are not functionally tested.
  • Multiplexing ready—TaqMan assays are now available with with VIC/FAM or Cyanine 5/ABY formats to support simultaneous detection of two sets of SNPs (two pairs of alleles).
Approximate ship time
4–6 days in North America and 6–10 days in Europe (VIC/FAM); 4-10 days in North America, 6-14 days in Europe (Cyanine 5/ABY)
The free Custom Assay Design Tool can generate assays for the detection of SNPs, MNPs, and indels of up to six bases. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested.
TaqMan SNP Genotyping Assays require only three reaction components for PCR: purified genomic DNA (1–20 ng), the assay solution, and TaqMan Genotyping Master Mix (singleplex) or TaqPath ProAmp Master Mix (multiplex) (sold separately).
All assay designs are the product of our industry-leading bioinformatics pipeline, optimized over the course of more than a decade by leveraging manufacturing and assay performance data. TaqMan Assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Recommended master mix (sold separately): TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. No. 4371355) or TaqPath ProAmp Master Mix (Cat. No. A30865)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 80X
Contenu et stockage •1 tube containing a 40X (S and M sizes) or 80X (L size) mix of pre-formulated assay (2 probes and 2 primers).
•Store at -15°C to -25°C.
À utiliser avec (application) Genotyping
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler** If a thermal cycler is used for PCR amplification, the optional pre-read and the post-read must be performed separately on a real-time PCR system in order to detect and record fluorescent signals.
Principales fonctions Cyanine 5 - MGB probe detects Allele 1, ABY - MGB probe detects Allele 2
Nbre de réactions 2400 Reactions, Made to Order
Gamme de produits TaqMan
Type de produit SNP Genotyping
Quantité 2400 Reactions, Made to Order
Conditions d’expédition Room Temperature
Format Tube
Type d’échantillon Human or Non-human