Learn More
Invitrogen™ Customer-Defined Anti-miR™ miRNA Inhibitor
Code produit 15524394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
Conditionnement:
20nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15524394 20 nmol 20nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15524394 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM17003
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Les inhibiteurs de miARN Anti-miR™ sont des acides nucléiques à simple brin chimiquement modifiés, conçus pour se lier spécifiquement aux molécules de microARN endogènes (miARN) et les inhiber.
Utilisez notre outil de personnalisation pour concevoir l’inhibiteur idéal pour votre séquence de miARN, ou sélectionnez parmi les produits préconçus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le miARN Anti-miR™ est proposé sous forme séchée dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à -20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de -20°C.
RNAi Type miARN
Gamme de produits Ambion, Anti-miR
Type de produit Inhibiteur de miARN
Quantité 20 nmol