Learn More
Ambion™ Précurseur de miARN défini par l’utilisateur Pre-miR™
Code produit 15561154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Précurseurs pré-miARN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15561154 Précurseurs pré-miARN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15561154 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur AM17103
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Précurseur de miARN défini par l’utilisateur Pre-miR™
Les molécules Pre-miR™ miRNA Precursor sont de petites molécules d’ARN à double brin, modifiées de façon chimique et conçues pour imiter les miRNA matures endogènes. Utilisez notre outil de personnalisation pour concevoir le mimique idéal pour votre séquence de miARN, ou sélectionnez parmi les produits préconçus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Précurseur pre-ARNmi, 20 nmol, petites molécules d’ARN double brin chimiquement modifiées conçues pour imiter les miARN endogènes matures, utilisez notre outil de personnalisation pour concevoir le synoptique idéal pour votre séquence miARN
Type de produit Précurseurs pré-miARN
Quantité 20 nmol