Learn More
IKA™ Tête de broyage à impact MF 10.1
Code produit 10791941 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
24,5 m/s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
10791941 24,5 m/s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10791941 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0002870900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4614.17€
    4423.00€ / 1 pièces
    Économisez 191.17€
    4% de réduction
En stock
Pour le broyage de substances fibreuses telles que le papier et la végétation, mais aussi pour les plastiques et les matériaux à faible poids volumique.
Avant d’être déchargé, le matériau de sol traverse un tamis. Le tamis est interchangeable et disponible dans différentes tailles de trous (non inclus à la livraison). Le matériau de sol peut ensuite être collecté à l’aide d’un récipient de sol standard NS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête de coupe-broyage
Dimensions (L x l x H) 300 x 320 x 560 mm
À utiliser avec (équipement) Pour les plastiques et les matériaux à faible poids volumique
Hauteur (métrique) 560 mm
Matériau Acier inoxydable
Vitesse 24,5 m/s
Poids (métrique) 2,2 kg
Largeur (impériale) 12,6 in
Largeur (métrique) 320 mm