Learn More
Reichert™ Cuves pour le bilirubinomètre Reichert Unistat™
Code produit 12918594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cuve de contrôle de bas niveau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12918594 Cuve de contrôle de bas niveau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12918594 Fournisseur Reichert™ Code fournisseur 13103430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00€
    608.08€ / 1 pièces
    Économisez 98.92€
    13% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
A utiliser avec le bilirubinomètre Reichert UNISTAT (réf AO10310C)
  • Cuve de contrôle de bas niveau
  • À utiliser avec le bilirubinomètre Reichert Unistat
  • Capacité : 20 &mu ; l
Spécification
Type Cuve de contrôle de bas niveau
Type d’échantillon Sérum non dilué
À utiliser avec (équipement) Bilirubinomètre Reichert Unistat™
Capacité (métrique) 20 μl