Learn More
Hanna Instruments™ Solution de nettoyage de cuve
Code produit 10608251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
230 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10608251 230 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10608251 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI9370350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.71€
    54.71€ / 1 pièces
    Économisez 67.00€
    55% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Couleur Transparent à rose
Composition Alcool éthylique
Concentration >15 à <35 %
À utiliser avec (équipement) Photomètres et turbidimètres
Type de solution de remplissage Tampon
Odeur Comme l’alcool
Densité optique 0,94 g/cm3
Conditionnement Flacon
Plage de pH 7
Quantité 230 ml
Solubilité Soluble dans l’eau
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cuvette Cleaning Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol