Learn More
Globe Scientific Cuvettes for Mindray™ BS300
Artikelnummer. 31922550
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
31922550 1000/Cs. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31922550 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 5146
Expédition estimée: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Designed for use with Mindray™ BS300 chemistry analyzers. Globe Scientific Cuvettes for Mindray™ BS300 are produced from polystyrene (PS) and are offered individually wrapped in cases of 1000.
  • For use with Mindray™ BS300 chemistry analyzers
  • Cuvette segments are produced from polystyrene (PS)
  • Individually wrapped
  • Natural color
Tekniske data
Couleur Naturel
Quantité 1000/Cs.
Matériau Polystyrène
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.