Learn More
VACUUBRAND™ Contrôleur de vide CVC 3000E C3
Code produit 11941002 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
146 x 143 x 115 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11941002 146 x 143 x 115 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11941002 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20683180
En stock
Spécification
Dimensions (L x l x H) 146 x 143 x 115 mm
Hauteur (métrique) 115 mm
Longueur (métrique) 146 mm
Poids (métrique) 0,44 kg
Type de produit Contrôleur de vide