Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de cellules CW3
Code produit 15416131 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu:
Rotor 12 places avec distributeur
Rotor 24 emplacements avec distributeur
Rotor non inclus
Capacité:
12 tubes
24 tubes
Alimentation électrique:
220/230 V, 50/60 Hz
220/230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu Capacité Alimentation électrique unitSize
15416131 Rotor non inclus 24 tubes 220/230 V, 50/60 Hz 1 unité
15965741 Rotor 24 emplacements avec distributeur 24 tubes 220/230 V, 50/60 Hz 1 pièce
15827922 Rotor 12 places avec distributeur 12 tubes 220/230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15416131 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16940.00€
    16200.00€ / 1 unités
    Économisez 740.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lavage minutieux et reproductible de cellules sanguines, pour 24 tubes par cycle avec un mode entièrement automatique ou manuel.
Une performance précise et automatisée avec le laveur de cellules Thermo Scientific™ CW3 vise à fournir un lavage de cellules sanguines minutieux et reproductible, pour 24 tubes par cycle.Gagnez du temps grâce aux programmes prédéfinis en mode automatique. Grâce à la souplesse des rotors à 12 ou 24 places, vous pourrez satisfaire aux exigences de vos protocoles.L’affichage numérique et facile à lire permet un fonctionnement simple et convivial.
Performances efficaces
  • Fin du lavage de 24 échantillons en moins de 3 minutes
  • Optimisation du séchage des corpuscules en définissant la vitesse de décantation souhaitée
  • Amélioration du lavage des corpuscules en choisissant une méthode de débordement pendant la centrifugation
Conception conviviale
  • Gain de temps avec des programmes prédéfinis en mode automatique
  • Affichage en quatre étapes : lavage, centrifugation, décantation, agitation
  • Mode manuel disponible pour laver les cellules étape par étape en permettant une surveillance rapprochée du processus de lavage
  • Portoirs pour tubes à essai avec un marquage rouge et bleu pour faciliter l’équilibrage des échantillons
Utilisation sûre
  • Alertes automatiques pour un niveau faible ou perturbé de solution saline et pour un cycle terminé
  • Fenêtre présente sur le couvercle pour un étalonnage rapide
  • Réduction du risque de contamination croisée grâce au distributeur de solution saline monté directement sur le dessus du rotor
  • Le corps du rotor en acier inoxydable améliore la durabilité du système
  • Conception nécessitant peu d’entretien avec une tubulure de pompe facile à remplacer
  • Facilité de nettoyage grâce à un bac de rétention, un rotor et un bol rotatif faciles à retirer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Laveur de cellules CW3  
Capacité 24 tubes
FCR max. 1 180 x g (centrifugeuse) ; 190 x g (lavage)
Vitesse max. 3 000 tr/min (centrifugeuse), 1 200 tr/min (lavage), 350 à 500 tr/min (décantation)
Certifications/Conformité CE, CSA
Alimentation électrique 220/230 V, 50/60 Hz
Niveau sonore <53 db(A)
Étalons CEI 61010-1 , CEI 61010-2-020, EN ISO 13485 (voir le manuel pour plus de détails)
Garantie 2 ans
Autres fonctions Affichage en 4 étapes Lavage, centrifugeuse, décanteur, agitation ; notification de fin de course : 5 mélodies sélectionnables, signaux électroniques ou aucun son ; dispositifs de sécurité : Verrouillage de la porte, double détecteur de vitesse, capteur du niveau de solution saline
Dimensions (H x l x P) 16,1 x 14,6 x 17,7 po (41 x 37 x 45 cm)
Poids net 28,0 kg (61,6 lb)
Gamme de produits Thermo Scientific
Contenu Rotor non inclus
Frequency 50/60 Hz
Tension 220/230 V
Run Time Automatique : 1 à 99 s (Incréments de 1 s) ; manuel : 1 à 999 s (Incréments de 1 s) ; réglages de cycle de 1 à 9
Plage de températures (métrique) Température ambiante +2°C à +35°C
Type de produit Laveur de cellules