Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de cellules CW3
Code produit 15965741 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu:
Rotor 12 places avec distributeur
Rotor 24 emplacements avec distributeur
Rotor non inclus
Capacité:
12 tubes
24 tubes
Alimentation électrique:
220/230 V, 50/60 Hz
220/230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu Capacité Alimentation électrique Conditionnement
15965741 Rotor 24 emplacements avec distributeur 24 tubes 220/230 V, 50/60 Hz 1 pièce
15416131 Rotor non inclus 24 tubes 220/230 V, 50/60 Hz 1 unité
15827922 Rotor 12 places avec distributeur 12 tubes 220/230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15965741 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19240.00€
    15732.81€ / 1 pièces
    Économisez 3507.19€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lavage minutieux et reproductible de cellules sanguines, pour 24 tubes par cycle avec un mode entièrement automatique ou manuel.
Une performance précise et automatisée avec le laveur de cellules Thermo Scientific™ CW3 vise à fournir un lavage de cellules sanguines minutieux et reproductible, pour 24 tubes par cycle.Gagnez du temps grâce aux programmes prédéfinis en mode automatique. Grâce à la souplesse des rotors à 12 ou 24 places, vous pourrez satisfaire aux exigences de vos protocoles.L’affichage numérique et facile à lire permet un fonctionnement simple et convivial.
Performances efficaces
  • Fin du lavage de 24 échantillons en moins de 3 minutes
  • Optimisation du séchage des corpuscules en définissant la vitesse de décantation souhaitée
  • Amélioration du lavage des corpuscules en choisissant une méthode de débordement pendant la centrifugation
Conception conviviale
  • Gain de temps avec des programmes prédéfinis en mode automatique
  • Affichage en quatre étapes : lavage, centrifugation, décantation, agitation
  • Mode manuel disponible pour laver les cellules étape par étape en permettant une surveillance rapprochée du processus de lavage
  • Portoirs pour tubes à essai avec un marquage rouge et bleu pour faciliter l’équilibrage des échantillons
Utilisation sûre
  • Alertes automatiques pour un niveau faible ou perturbé de solution saline et pour un cycle terminé
  • Fenêtre présente sur le couvercle pour un étalonnage rapide
  • Réduction du risque de contamination croisée grâce au distributeur de solution saline monté directement sur le dessus du rotor
  • Le corps du rotor en acier inoxydable améliore la durabilité du système
  • Conception nécessitant peu d’entretien avec une tubulure de pompe facile à remplacer
  • Facilité de nettoyage grâce à un bac de rétention, un rotor et un bol rotatif faciles à retirer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description CW3 Cell Washer
Capacité 24 tubes
FCR max. 1,180 x g (Centrifuge); 190 x g (Wash)
Vitesse max. 3 000 tr/min (centrifugeuse), 1 200 tr/min (lavage), 350 à 500 tr/min (décantation)
Alimentation électrique 220/230 V, 50/60 Hz
Niveau sonore <53 db(A)
Étalons CEI 61010-1 , CEI 61010-2-020, EN ISO 13485 (voir le manuel pour plus de détails)
Garantie 2 ans
Autres fonctions 4-stage display: Wash, Centrifuge, Decant, Agitate; End of run notification: 5 selectable melodies, electronic beeps or no sound; Safety devices: Door interlock, dual-overspeed detector, saline level sensor
Dimensions (H x l x P) 16.1 x 14.6 x 17.7 in. (41 x 37 x 45 cm)
Poids net 61.6 lb. (28.0 kg)
Gamme de produits Thermo Scientific
Contenu Rotor 24 emplacements avec distributeur
Frequency 50/60 Hz
Tension 220/230 V
Run Time Automatic: 1 to 99 sec. (1 sec. increments); Manual: 1 to 999 sec. (1 sec. increments); 1 to 9 cycle settings
Plage de températures (métrique) Température ambiante +2°C à +35°C
Type de produit Cell Washer