Learn More
Carbolite™ Four à chambre CWF
Code produit 12943741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
13 l
max. (métrique):
1100°C
1200°C
1300°C
Puissance:
2400 w max., 790 w de maintien
3100 w max., 1500 w de maintien
3100 w max., 1550 w de maintien
3100 w max., 1800 w de maintien
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) max. (métrique) Puissance unitSize
12943741 13 l 1300°C 3100 w max., 1800 w de maintien 1 pièce
12049842 13 l 1100°C 3100 w max., 1500 w de maintien 1 pièce
12089842 5 l 1100°C 2400 w max., 790 w de maintien 1 pièce
12019852 13 l 1200°C 3100 w max., 1550 w de maintien 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12943741 Fournisseur Carbolite™ Code fournisseur CWF1313230SN+&02301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Four à chambre de laboratoire à usage général monté sur paillasse. Carbolite™ Le four à chambre CWF est disponible en différentes tailles avec une température de fonctionnement maximale allant jusqu'à 1300 °C.
  • Température de fonctionnement maximale de 1100°C, 1200°C ou 1300°C.
  • Volumes de chambre de 5, 13, 23, 36 ou 65 L
  • Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
  • Porte de fermeture souple sur les modèles 5, 13, 21 et 23 L
  • La porte à ouverture parallèle maintient la surface chauffée à distance de l’utilisateur
  • Fonction de démarrage différé / minuterie de série
  • Portoir, entrée et intérieur du four en oxyde d’aluminium résistant
  • Isolation à masse thermique faible de grande efficacité énergétique
  • Éléments bobinés rayonnants libres pour une uniformité optimale
  • Accès facile aux éléments, les commandes simplifient la maintenance et l’entretien
  • Plusieurs options additionnelles disponibles. Elles doivent être demandées au moment de l’achat.
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
    • Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
    • Gamme de cornues métalliques pour travailler avec des atmosphères modifiées jusqu’à 1150°C
    • Les modèles compatibles AMS2750E Nadcap sont disponibles pour les applications aérospatiales.
Spécification
Capacité (métrique) 13 l
max. (métrique) 1300°C
Type Fourneau de la chambre
Comprend Programmable Temperature Controller
Dimensions (P x l x H) intérieures 200 x 200 x 325 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 655 x 435 x 610 mm
Poids (métrique) 47 kg
Puissance 3100 w max., 1800 w de maintien