Learn More
Carbolite™ Four à chambre de laboratoire CWF 12/23
Description
- Température de fonctionnement maximale : 1200°C
- La porte à ouverture parallèle maintient la surface chauffée à distance de l’utilisateur
- Fonction de démarrage différé / minuterie de série
- Portoir, entrée et intérieur du four en oxyde d’aluminium résistant
- Isolation à masse thermique faible de grande efficacité énergétique
- Éléments bobinés rayonnants libres pour une uniformité optimale
- Accès facile aux éléments, les commandes simplifient la maintenance et l’entretien
Spécification
Spécification
| Durée d’analyse | Temps de chauffe : 45 min. |
| Capacité (métrique) | 23 L |
| max. (métrique) | 1200°C |
| Type | Four à chambre de laboratoire |
| Consommation électrique | 7000 w |
| Modèle | Type de thermocouple : R |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 400 x 245 x 235 mm |
| Poids (métrique) | 68 |
| Puissance | 2250 w holding |