Learn More
Carbolite™ Four CWF11/23/301
Description
Ces modèles disposent de deux éléments rayonnants libres montés sur le côté pour assurer un chauffage rapide, réduisant ainsi le temps d’attente pour atteindre la température maximale de 50 % par rapport aux conceptions classiques sous forme de plaques. Cette conception offre également une excellente uniformité thermique sur l’ensemble du volume de la chambre et une résistance à l’usure pour les tâches quotidiennes. Cependant, ces ne sont pas adaptés à l’incinération, veuillez vous reporter à la gamme AAF (FTD-588) pour des modèles dédiés à l’incinération.
- Réglage précis de la température par bouton-poussoir, avec une rampe unique et une minuterie (301) ou un programmateur à 8 étapes (3216P1) ou 20 étapes (3508P1) disponible en option pour les rampes multiples, les stabilisations et les rampes de refroidissement.
- Les caractéristiques de sécurité comprennent un commutateur à rupture positive en cas d’ouverture de porte, un revêtement double pour une température extérieure sûre, ainsi qu’une conception de porte à ouverture verticale qui protège en partie l’utilisateur des rayonnements thermiques lors du chargement et du déchargement
- Une excellente résistance à l’abrasion est assurée par l’utilisation de matériaux réfractaires résistants dans le foyer et autour de la porte. Idéal pour les applications de traitement thermique du métal et de la céramique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 23 L |
| max. (métrique) | 1100°C |
| Type | Four |
| Comprend | Contrôleur de température |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 15,75 x 9,5 x 9,25 po |
| Largeur (métrique) | 508 mm |
| Largeur (métrique) intérieure | 241.3 mm |
| Hauteur (métrique) | 704.85 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 234.95 mm |
| Profondeur (métrique) | 673.1 mm |
| Afficher plus |