Learn More
CX-5461, MedChemExpress
Code produit 16488337
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488337 5 mg
16425648 10 mg
16411817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488337 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13323
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau CX-5461
CAS 1138549-36-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H27N7O2S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 2 mg/mL (3.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C(CNC(C2=C3N(C4=NC(N5CCN(CCC5)C)=CC=C4C2=O)C6=C(S3)C=CC=C6)=O)N=C1
Poids moléculaire (g/mol) 513.61
Poids de la formule 513.61
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death