Learn More
CXCR2-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16499776
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499776 50 mg
16495957 5 mg
16492676 25 mg
16484496 100 mg
16460719 1 mg
16413238 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16499776 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101022
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress CXCR2-IN-1 is a central nervous system penetrant CXCR2 antagonist with a pIC50 of 9.3.
CXCR2-IN-1 is a central nervous system penetrant CXCR2 antagonist with a pIC50 of 9.3.
Spécification
Nom chimique ou matériau CXCR2-IN-1
CAS 1873376-49-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H20Cl2FN3O4S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 5.4 mg/mL (11.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=C(NC(NC2=CC=CC(F)=C2Cl)=O)C(O)=C1S(=O)(C3CCN(C)CC3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 476.35
Poids de la formule 476.35
Pourcentage de pureté 99.26%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation