Learn More
CXD101, MedChemExpress
Description
CXD101 is a potent, selective and orally active class I HDAC inhibitor with IC50s of 63 nM, 570 nM and 550 nM for HDAC1, HDAC2 and HDAC3, respectively. CXD101 has no activity against HDAC class II. CXD101 has antitumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CXD101 |
| CAS | 934828-12-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H29N5O |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 31 mg/mL (76.82 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=C(N)C=CC=C1)C2=CC=C(C3CCN(CC4=CN(C)N=C4C)CC3)C=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 403.52 |
| Poids de la formule | 403.52 |
| Afficher plus |