Learn More
CY-09, MedChemExpress
Code produit 16476607
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476607 5 mg
16471029 1 mg
16470247 50 mg
16444926 100 mg
16423888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16476607 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103666
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.
CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.
Spécification
Nom chimique ou matériau CY-09
Forme physique Solid
CAS 1073612-91-5
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H12F3NO3S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (354.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C1=CC=C(/C=C2SC(N(CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C\2=O)=S)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 423.43
Poids de la formule 423.43
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research