Learn More
Cytiva Amidite CY™3.5
Code produit 10309874 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10309874 100 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10309874 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27179801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour l’incorporation de CyDye™ à n’importe quelle position dans un oligonucléotide pendant la synthèse
Les Fluors CyDye™ associent une photostabilité exceptionnelle à des signaux lumineux et intenses, ce qui donne une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH de 3 à 10 biologiquement adapté.
  • Large sélection de fluors CyDye™ pour le marquage des protéines pour une utilisation dans ELISA & l’immunoprécipitation
  • Stratégie d’étiquetage basée sur les caractéristiques des protéines
  • Imagerie par fluorescence à débit moyen à élevé
  • Les anticorps marqués prêts à l’emploi permettent des dosages multiplexés
  • Les Fluors CyDye™ conjugués à la streptavidine pour une utilisation dans la cytométrie en flux et l’hybridation in situ
  • La liaison des colorants Cy permet à l’ADN marqué de s’hybrider à d’autres ADN
  • Réactif de synthèse d’ADN
Les fluors CyDye™ d’Amersham™ sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. L’utilisation de fluors CyDye™ multicolores permet le multiplexage sans diaphonie. De plus, les farines CyDye™ se dissolvent facilement dans des tampons aqueux, ce qui élimine le besoin de solvants organiques. Les tests de haute pureté et de CQ minutieux des Fluors Amersham™ CyDye™ génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif. Des bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux distincts de chaque fluor, qui, avec un minimum de réticulation contribue à une grande précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matériaux incompatibles
Description Stable
Marqueur ou colorant Cy3.5
Gamme de produits Cy
Type de produit Amidite Cy3.5
Quantité 100 mg
Dimensions 100 mg
Forme Pleine