Learn More
Cytiva Amidite CY™3
Code produit 11540884 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540884 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540884 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28917298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.75€
    444.89€ / 100mg
    Économisez 54.86€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Pour l’incorporation de CyDye™ à n’importe quelle position dans un oligonucléotide pendant la synthèse
Les Fluors CyDye™ associent une photostabilité exceptionnelle à des signaux lumineux et intenses, ce qui donne une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH de 3 à 10 biologiquement adapté.
  • Large sélection de fluors CyDye™ pour le marquage des protéines pour une utilisation dans ELISA & l’immunoprécipitation
  • Stratégie d’étiquetage basée sur les caractéristiques des protéines
  • Imagerie par fluorescence à débit moyen à élevé
  • Les anticorps marqués prêts à l’emploi permettent des dosages multiplexés
  • Les Fluors CyDye™ conjugués à la streptavidine pour une utilisation dans la cytométrie en flux et l’hybridation in situ
  • La liaison des colorants Cy permet à l’ADN marqué de s’hybrider à d’autres ADN
  • Réactif de synthèse d’ADN
Les fluors Amersham™ CyDye™ sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. L’utilisation de fluors CyDye™ multicolores permet le multiplexage sans diaphonie. De plus, les farines CyDye™ se dissolvent facilement dans des tampons aqueux, ce qui élimine le besoin de solvants organiques. Les tests de haute pureté et de CQ minutieux des Fluors Amersham™ CyDye™ génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif. Des bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux distincts de chaque fluor, qui, avec un minimum de réticulation contribue à une grande précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour l’incorporation de colorants fluorescents Cy3 à n’importe quelle position d’un oligonucléotide pendant la synthèse
Type de produit Amidite Cy3