Learn More
Invitrogen™ Cy3™ Dye-Labeled Anti-miR™ Negative Control #1
Code produit 10407114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10407114 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10407114 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM17011
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Témoin négatif nº1 Anti-miR™ marqué au colorant Cy™3
Inhibiteur du micro-ARN synthétique marqué au colorant Invitrogen™ Cy™3 pour l’analyse fonctionnelle du micro-ARN. 5 nmol est fourni, purifié et prêt à être transfecté. Les inhibiteurs Anti-miR™ miRNA Invitrogen™ sont des acides nucléiques simple brin chimiquement modifiés, conçus pour se lier spécifiquement aux molécules de microARN endogènes (miARN) et les inhiber. Ces inhibiteurs prêts à l’emploi peuvent être introduits dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les ARNsi. Le contrôle négatif n°1 de mimétisme Anti-miR™ marqué au colorant Cy™3 est une molécule Anti-miR en séquence aléatoire et qui a été testée en profondeur dans des lignées cellulaires et des tissus humains. Elle a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des micro-ARN. On l’utilise pour surveiller l’efficacité de la transfection dans les expériences de transfection à l’aide d’inhibiteurs de micro-ARN anti-miR. L’étiquette fluorescente permet d’observer directement l’absorption, la distribution et la localisation cellulaires du contrôle. La molécule est marquée à son extrémité 5’ et présente la même séquence d’oligonucléotides que le contrôle négatif n °1 de l’inhibiteur de micro-ARN anti-miR™ non marqué (réf. AM17010).
Produits accessoires :
Les inhibiteurs micro-ARN anti-miR™ (réf. AM17000 et AM17001) sont également disponibles. Pour sélectionner la séquence et l’ordre de votre ARNmi, consultez GeneAssist™ miRNA Workflow Builder. Les contrôles négatifs Anti-miR™ marqués au colorant FAM™ (réf. AM17012) sont disponibles. Le kit de démarrage Pre-miR™ miRNA Starter Kit (réf. AM1540) peut être utilisé pour optimiser la transfection des précurseurs de miARN Pre-miR™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’ARNmi anti-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de –20°C.
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type Inhibiteur de miARN
Espèces souris, rat, Humain
À utiliser avec (application) Analyse de miARN et d’ARN non codant
Marqueur ou colorant Cy3
Gamme de produits Ambion™, Anti-miR™, Cy™3
Type de produit Inhibiteur de miARN
Quantité 5 nmol
Conditions d’expédition Glace carbonique