Learn More
Invitrogen™ Cy3™ Dye-Labeled Pre-miR Negative Control #1
Description
Mimétisme du micro-ARN synthétique marqué au colorant Invitrogen™ Cy™3 pour l’analyse fonctionnelle du micro-ARN. 5 nmol sont fournies.
Une conception optimisée permet une utilisation correcte des brins par RISC
Les molécules de miARN précurseur
Invitrogen™ Pre-miR™ purifiées et prêtes à l’emploi sont de petites molécules d’ARN double brin, modifiées de façon chimique et conçues pour imiter les miRNA matures endogènes. Cette copie du miARN prête à l’emploi peut être introduite dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les ARNsi. Ils permettent d’étudier en détail les effets biologiques du miARN par le biais d’expériences de gain de fonction. Le contrôle négatif n°1 de mimétisme Pre-miR™ marqué au colorant Cy™3 est une molécule Pre-miR™ en séquence aléatoire et qui a été testée en profondeur dans des lignées cellulaires et des tissus humains. Elle a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des micro-ARN. Il est idéal pour la surveillance de l’efficacité de la transfection, car l’étiquette fluorescente permet l’observation directe de l’absorption, de la distribution et de la localisation cellulaires du contrôle. L’étiquette se trouve à l’extrémité 5’ de la molécule et la séquence des oligonucléotides est identique à celle du contrôle négatif n°1 de molécule précurseurs de micro-ARN Pre-miR™ (réf. AM17110). REMARQUE : Les précurseurs de miARN Pre-miR™ ne sont pas des structures en épingle à cheveux et ne doivent pas être confondus avec les pré-miARN.
Invitrogen™ Pre-miR™ purifiées et prêtes à l’emploi sont de petites molécules d’ARN double brin, modifiées de façon chimique et conçues pour imiter les miRNA matures endogènes. Cette copie du miARN prête à l’emploi peut être introduite dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les ARNsi. Ils permettent d’étudier en détail les effets biologiques du miARN par le biais d’expériences de gain de fonction. Le contrôle négatif n°1 de mimétisme Pre-miR™ marqué au colorant Cy™3 est une molécule Pre-miR™ en séquence aléatoire et qui a été testée en profondeur dans des lignées cellulaires et des tissus humains. Elle a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des micro-ARN. Il est idéal pour la surveillance de l’efficacité de la transfection, car l’étiquette fluorescente permet l’observation directe de l’absorption, de la distribution et de la localisation cellulaires du contrôle. L’étiquette se trouve à l’extrémité 5’ de la molécule et la séquence des oligonucléotides est identique à celle du contrôle négatif n°1 de molécule précurseurs de micro-ARN Pre-miR™ (réf. AM17110). REMARQUE : Les précurseurs de miARN Pre-miR™ ne sont pas des structures en épingle à cheveux et ne doivent pas être confondus avec les pré-miARN.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | L’ARNmi Pre-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de –20°C. |
| Format | Tube |
| Type de contrôle | Contrôle négatif |
| RNAi Type | Imitation de miARN |
| À utiliser avec (application) | Analyse de miARN et d’ARN non codant |
| Marqueur ou colorant | Cy3 |
| Gamme de produits | Ambion, Cy3, Pre-miR |
| Type de produit | Inhibiteur de miARN |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 5 nmol |
| Afficher plus |