Learn More
MedChemExpress CY3-YNE
Code produit 16451178
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16451178 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16451178 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYD0818
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress CY3-YNE (Sulfo-Cyanine3-alkyne) is a dye for the labeling of soluble proteins, peptides, and oligonucleotides/DNA.
Spécification
Quantité 5 mg
Type de produit Dye Reagents
Poids moléculaire 668.84 g/mol
Solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (44.85 mM)
Contenu et stockage -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Conditions d’expédition Room temperature
Cible HBV
CAS 1010386-62-5
Synonyme Sulfo-Cyanine3-alkyne