Learn More
Cytiva Mono-réactif aux esters NHS CyDye Cy5.5
Code produit 10461835 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
1 pièce
1mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10461835 10 mg 1 pièce
10724927 25 mg 50mg
11585085 5 mg -
11575085 25 mg 25mg
10713797 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10461835 Fournisseur Cytiva Code fournisseur PA15604
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
À utiliser pour un marquage très précis des groupes d’amines. Le mono-réactif aux esters NHS CyDye Cytiva Cy5.5 contient des CyDye dérivés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un marquage précis des groupes amines, p. ex., ceux des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
Les fluors CyDye sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. Les fluors CyDye offrent une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH biologiquement adapté de 3 à 10. L’utilisation de fluors CyDye multicolores permet un multiplexage sans interférences de grande précision.
L’ester NHS Cy5.5 assure un marquage ciblé et spécifique des résidus aminés des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
  • Se dissout facilement et produit un signal stable dans des tampons aqueux (aucun besoin de solvants organiques)
  • La haute pureté et les QC minutieux génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif
  • Les bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux discrets de chaque fluor
  • Démontre une plage de polarisation plus large que les fluors classiques
  • Durée de vie de la fluorescence : 2,8 ns
  • Fluorescence de forte intensité
  • Faible niveau de liaisons non spécifiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Poudré
À utiliser avec (application) Pour le marquage via des groupes amines. Les colorants CyDye sont adaptés à des applications telles que le transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET, Fluorescence Resonance Energy Transfer), le FRET à résolution temporelle (TR-FRET, Time Resolved-FRET) et la polarisation par fluorescence (FP, Fluorescence polarization)
Quantité 10 mg
Type de produit Ester NHS Cy5.5
Contenus des kits Boîtes en aluminium contenant du colorant prémesuré
Plage de pH 3 à 10
Poids moléculaire 1128,42
Solubilité Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude
Contenu et stockage 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière. Le matériau reconstitué peut être stocké jusqu’à 2 semaines à -20°C en aliquotes afin d’éviter les cycles de gel/dégel répétés.
Marqueur ou colorant Cy5.5
Couleur Bleu
Émission 694
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cy5.5 NHS ester, 10 mg
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cy5.5 (NHS ester)