Learn More
Cytiva Amidite CY™5
Code produit 11520654 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11520654 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11520654 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28904249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00€
    468.34€ / 100mg
    Économisez 28.66€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Pour l’incorporation de CyDye™ à n’importe quelle position dans un oligonucléotide pendant la synthèse
Les Fluors CyDye™ associent une photostabilité exceptionnelle à des signaux lumineux et intenses, ce qui donne une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH de 3 à 10 biologiquement adapté.
  • Large sélection de fluors CyDye™ pour le marquage des protéines pour une utilisation dans ELISA & l’immunoprécipitation
  • Stratégie d’étiquetage basée sur les caractéristiques des protéines
  • Imagerie par fluorescence à débit moyen à élevé
  • Les anticorps marqués prêts à l’emploi permettent des dosages multiplexés
  • Les Fluors CyDye™ conjugués à la streptavidine pour une utilisation dans la cytométrie en flux et l’hybridation in situ
  • La liaison des colorants Cy permet à l’ADN marqué de s’hybrider à d’autres ADN
  • Réactif de synthèse d’ADN
Les fluors Amersham™ CyDye™ sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. L’utilisation de fluors CyDye™ multicolores permet le multiplexage sans diaphonie. De plus, les farines CyDye™ se dissolvent facilement dans des tampons aqueux, ce qui élimine le besoin de solvants organiques. Les tests de haute pureté et de CQ minutieux des Fluors Amersham™ CyDye™ génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif. Des bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux distincts de chaque fluor, qui, avec un minimum de réticulation contribue à une grande précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu foncé
Contenu et stockage Stockage dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matériaux incompatibles. Veiller à bien fermer hermétiquement le récipient jusqu’à son utilisation
À utiliser avec (application) Préparation d’amorces de séquençage pour une utilisation sur ALFexpress, applications industrielles telles que réactifs et recherches analytiques
Type de produit Colorant fluorescent
Quantité 100 mg
Volume d’échantillon 100 mg
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cy 5 Amidite, 100 mg
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .