Learn More
Thermo Scientific™ Cy5 Dye Calibration Plate, 384-well
Code produit 31722861 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plate
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31722861 1 plate 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31722861 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A56013
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
This Cy5 Dye Calibration Plate is used to maintain the QuantStudio Dx Real-Time PCR System with 384-well block.
  • Used to maintain the QuantStudio Dx Real-Time PCR System with 384-well block
  • Please see the instrument user guide for full instructions on use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format des blocs 384-well
Contenu et stockage Store at -20°C ± 5°C.
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ Dx Real Time PCR Instrument
Type de produit Calibration Plate
À utiliser avec (application) Pure Dye Calibration
Conditions d’expédition Dry Ice
Quantité 1 plate
Compatibilité des plaques 384-well
Type d’étalonnage Pure Dye Calibration
Configurations des blocs 384 puits