Learn More
MedChemExpress CY7-SE
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 779.92 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 25 mg/mL (32.05 mM; Need ultrasonic) |
| Contenu et stockage | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 477908-53-5 |
| Synonyme | Sulfo-Cyanine7 Succinimidyl Ester |