Learn More
Cyadox, TRC
Code produit 30135471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135471 100 mg 100mg
17964135 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135471 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC951400100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65884-46-0
Formule moléculaire C12 H9 N5 O3
Poids moléculaire (g/mol) 271.23
Synonyme Ciadox, Cyanoacetic Acid [(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide, Cyanoacetic Acid (2-Quinoxalinylmethylene)hydrazide, N,N'-Dioxide, 2-Cyanoacetic Acid 2-[(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide
Nom IUPAC 2-cyano-N-[(E)-(1,4-dioxydoquinoxaline-1,4-diium-2-yl)méthylidénaamino]acétamide
SMILES [O-][n+]1cc(\C=N\NC(=O)CC#N)[n+]([O-])c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyadox
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9N5O3/c13-6-5-12(18)15-14-7-9-8-16(19)10-3-1-2-4-11(10)17(9)20/h1-4,7-8H,5H2,(H,15,18)/b14-7+
Poids de la formule 271.0705
Pourcentage de pureté >95%