Learn More
Cyamemazine, TRC
Code produit 17962525
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17962525 10 mg 10mg
17954425 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962525 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC95150010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3546-03-0
Formule moléculaire C19 H21 N3 S
Poids moléculaire (g/mol) 323.46
Synonyme 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-10H-phenothiazine-2-carbonitrile (ACI), Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]- (6CI, 7CI, 8CI), 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine-2-carbonitrile, 2-Cyano-10-(3-dimethylamino-2-methylpropyl)phenothiazine, 7204 R. E., 7204 RP, Ciamatil, Cianatil, Cyamemazin, Cyamemazine, Cyamepromazine, Cyamepromezine, F. I. 6229, Kyamepromazine, R.P. 7204, Tercian, TH 2602
Nom IUPAC 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine-2-carbonitrile
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyamemazine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3
Poids de la formule 323.1456
Pourcentage de pureté >95%