Learn More
WTW™ Kits de test cyanure
Code produit 11781073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0,002 à 0,500 mg/L
0,010 à 0,500 mg/L
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11781073 0,010 à 0,500 mg/L 25 pièces
10009670 0,002 à 0,500 mg/L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11781073 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 250344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    176.00€ / 25 pièces
    Économisez 39.00€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Matériaux de test pour l’AQA de l’analyse de l’eau et de routine photométrique pour une certitude de résultats multi-niveaux de photoLab™, pHotoFlex™ et kits de test
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volume (métrique) 25 mL
À utiliser avec (application) Mesure du cyanure dans les eaux usées provenant des travaux de galvanoplastie et de traitement des métaux, eau potable
À utiliser avec (équipement) PhotoLab S6, PhotoLab S12, PhotoLab Spectral, Photoflex 0,01 - 0.30 mg/l CN
Quantité 100/paquet
Plage 0,010 à 0,500 mg/L
Type Poudre de test
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyanide Cell Test (free and readily liberated cyanide) Method: photometric 0.010 - 0.500 mg/l CN
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: troclosene sodium, dihydrate