Learn More
Colorant à base d'acide bihexanoïque Cyanine 5, sel de potassium, TRC
Code produit 30365891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365891 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365891 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9584800.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyanine 5 Bihexanoic Acid Dye, Potassium Salt
CAS 252255-40-6
Formule moléculaire C37H45KN2O10S2
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C37H46N2O10S2.K/c1-36(2)28-24-26(50(44,45)46)18-20-30(28)38(22-12-6-10-16-34(40)41)32(36)14-8-5-9-15-33-37(3,4)29-25-27(51(47,48)49)19-21-31(29)39(33)23-13-7-11-17-35(42)43;/h5,8-9,14-15,18-21,24-25H,6-7,10-13,16-17,22-23H2,1-4H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CC1(C)\C(=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCC(=O)O)c3ccc(cc3C2(C)C)S(=O)(=O)[O-])\N(CCCCCC(=O)O)c4ccc(cc14)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC potasio;(2E)-1-(5-carboxipentil)-2-[(2E,4E)-5-[1-(5-carboxipentil)-3,3-dimetil-5-sulfonatoindol-1-io-2-il]penta-2,4-dienilideno]-3,3-dimetilindol-5-sulfonato
Poids moléculaire (g/mol) 780.99
Poids de la formule 780.2153