Learn More
Colorant à base d'acide bihexanoïque Cyanine 5, sel de potassium, TRC
Code produit 30367618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367618 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9584805MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanine 5 Bihexanoic Acid Dye, Potassium Salt
CAS 252255-40-6
Formule moléculaire C37H45KN2O10S2
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C37H46N2O10S2.K/c1-36(2)28-24-26(50(44,45)46)18-20-30(28)38(22-12-6-10-16-34(40)41)32(36)14-8-5-9-15-33-37(3,4)29-25-27(51(47,48)49)19-21-31(29)39(33)23-13-7-11-17-35(42)43;/h5,8-9,14-15,18-21,24-25H,6-7,10-13,16-17,22-23H2,1-4H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CC1(C)\C(=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCC(=O)O)c3ccc(cc3C2(C)C)S(=O)(=O)[O-])\N(CCCCCC(=O)O)c4ccc(cc14)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC potasio;(2E)-1-(5-carboxipentil)-2-[(2E,4E)-5-[1-(5-carboxipentil)-3,3-dimetil-5-sulfonatoindol-1-io-2-il]penta-2,4-dienilideno]-3,3-dimetilindol-5-sulfonato
Poids moléculaire (g/mol) 780.99
Poids de la formule 780.2153