Learn More
α-Cyano-β acide phénylacrylique, MP Biomedicals
Code produit 11443125 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11443125 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11443125 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521374005
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Cyano-β-Phenylacrylic Acid
CAS 1011-92-3
Formule moléculaire C10H7NO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-cyano-3-phenylacrylic acid, alpha-cyanocinnamicacid, cyanocinnamic acid, 2-cyano-3-phenyl-2-propenoic acid, acmc-1b4v0, a-cyano-b-phenylacrylic acid, alpha-cyano-beta-phenyl-acrylic acid
Clé InChI CDUQMGQIHYISOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C#N)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-cyano-3-phénylprop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 173.171
CID PubChem 70534