Learn More
Acide cyanoacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10273940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10273940 1 kg Flacon en verre -
10426910 25 g Flacon en verre 25g
10436910 250 g Flacon en verre 250g
11985601 5 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10273940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110670010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-09-8
Formule moléculaire C3H3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 85.06
Clé InChI MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
CID PubChem 9740
ChEBI CHEBI:51889
Nom IUPAC Acide 2-cyanoacétique
SMILES C(C#N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanoacetic acid
Point de fusion 65.0°C to 67.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 108.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCH2CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 02,583
Fieser 11,145; 13,171
Merck Index 15,2679
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene and chloroform
Poids de la formule 85.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin adhérant