Learn More
Acide cyanoacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468883 250 g 250g
11458883 1000 g 1000g
11478883 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468883 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11045.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85.062 g/mol
Cyanoacetic acid is used in pharmaceutical industry for producing vitamin B6 and caffeine. It is also used in making dyes, agricultural chemicals, and in the synthesis of phenylacetic acid esters. It acts as a precursor cyanoacrylates viz. ethyl cyanoacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide cyanoacétique est utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour produire de la vitamine B6 et de la caféine. Il est également utilisé dans la fabrication de colorants, de produits chimiques agricoles et dans la synthèse d’esters d’acide phénylacétique. Il agit comme un précurseur de cyanoacrylates, comme le cyanoacrylate d’éthyle.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, l’alcool éthylique et l’éther. Légèrement miscible avec le benzène, l’acide acétique et le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec des bases fortes, des acides, des agents oxydants forts, des agents alcalins, des nitriles et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-09-8
Formule moléculaire C3H3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 85.062
Numéro MDL MFCD00002677
Clé InChI MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
CID PubChem 9740
ChEBI CHEBI:51889
Nom IUPAC Acide 2-cyanoacétique
SMILES C(C#N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanoacetic acid
Point de fusion 64°C to 69°C
pH 1.5
Point d’ébullition 108°C (15 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 506325
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2689
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethyl alcohol,ether. Slightly miscible with benzene,acetic acid and chloroform.
Poids de la formule 85.06
Pourcentage de pureté 99%