Learn More
Acide cyanoacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyanoacetic acid |
| Point de fusion | 65.0°C to 67.0°C |
| Couleur | Blanc à beige |
| Point d’ébullition | 108.0°C (15.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 107°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Formule linéaire | NCCH2CO2H |
| Quantité | 5 kg |
| Afficher plus |