Learn More
Acide cyanoacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyanoacetic Acid |
| CAS | 372-09-8 |
| Formule moléculaire | C3H3NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)CC#N |
| Nom IUPAC | Acide 2-cyanoacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 85.06 |
| Poids de la formule | 85.0164 |