Learn More
Acide cyanoacétique, TRC
Code produit 30355090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355090 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98748525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanoacetic Acid
CAS 372-09-8
Formule moléculaire C3H3NO2
Quantité 25 g
Synonyme 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571
Formule InChI InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)CC#N
Nom IUPAC Acide 2-cyanoacétique
Poids moléculaire (g/mol) 85.06
Poids de la formule 85.0164